2,5-Dichlorbenzoesäure

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

DP01926.250 DP01926.1
CHMPDP01926.250EA 0 EUR
CHMPDP01926.250 MAYBDP01926.1
2,5-Dichlorbenzoesäure
2,5-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191.01 g/mol
Siedepunkt: 301
Schmelzpunkt: 151…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002416
CAS-Nummer: 50-79-3
EINECS: 200-065-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR