Methyl-4-brom-3-hydroxy-2-thiophencarboxylat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
GK01940.1
GK01940EA
GK01940EE
MAYBGK01940.1EA
0
EUR
MAYBGK01940.1
MAYBGK01940EA
MAYBGK01940EE
Methyl-4-brom-3-hydroxy-2-thiophencarboxylat
Methyl-4-brom-3-hydroxy-2-thiophencarboxylat
Formel:
C₆H₅BrO₃S Molecular Weight: 237.08 g/mol |
MDL:
MFCD00052081 CAS-Nummer: 95201-93-7 |