1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-Brom-2,5-difluornitrobenzol
HAN00007.250
HAN00007.1
CHMPHAN00007.250EA
0
EUR
CHMPHAN00007.250
MAYBHAN00007.1
1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzol
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂NO₂ Molecular Weight: 237.99 g/mol Schmelzpunkt: 55…57 °C |
MDL:
MFCD00042184 CAS-Nummer: 167415-27-2 |