(2,4-Difluorphenyl)acetonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,4-Difluorbenzylcyanid
HAN00045.1
HAN00045.10
MAYBHAN00045.1EA
0
EUR
MAYBHAN00045.1
MAYBHAN00045.10
(2,4-Difluorphenyl)acetonitril
(2,4-Difluorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₅F₂N Molecular Weight: 153.13 g/mol Siedepunkt: 90 °C (0.3 mmHg) Dichte: 1.2503 g/cm³ (15 °C) |
MDL:
MFCD00009971 CAS-Nummer: 656-35-9 EINECS: 211-514-1 UN: 3276 ADR: 6.1 III |