2-Piperazinonicotinonitril
Lieferant: Thermo Scientific
HTS04470.250
HTS04470DA
MAYBHTS04470.250EA
0
EUR
MAYBHTS04470.250
MAYBHTS04470DA
2-Piperazinonicotinonitril
2-Piperazinonicotinonitril
Formel:
C₁₀H₁₂N₄ |
MDL:
MFCD00190248 CAS-Nummer: 84951-44-0 |