4,4'-Dimethylbiphenyl
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 4,4'-Bitolyl, 1-Methyl-4-(4-methylphenyl)benzol
JFD01185.250 JFD01185.1
CHMPJFD01185.250EA 0 EUR
CHMPJFD01185.250 MAYBJFD01185.1
4,4'-Dimethylbiphenyl
4,4'-Dimethylbiphenyl
Formel: C₁₄H₁₄
Molecular Weight: 182.27 g/mol
Siedepunkt: 295
Schmelzpunkt: 117…122 °C
Dichte: 1.102 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008545
CAS-Nummer: 613-33-2
EINECS: 210-337-7