2-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
JFD01500.1
JFD01500EA
JFD01500.50
MAYBJFD01500.1EA
0
EUR
MAYBJFD01500.1
MAYBJFD01500EA
MAYBJFD01500.50
2-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₇ClO₄S |
MDL:
MFCD00216496 CAS-Nummer: 53250-83-2 EINECS: 406-520-8 |