4-Chlor-2-nitroanilin

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

JFD03683.250 JFD03683.1
CHMPJFD03683.250EA 0 EUR
CHMPJFD03683.250 MAYBJFD03683.1
4-Chlor-2-nitroanilin
4-Chlor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C) (wasserfrei)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007836
CAS-Nummer: 89-63-4
EINECS: 201-925-4
UN: 2237
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR