(4-Cyanbenzyl)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: Thermo Scientific
JFD04034.250
JFD04034.1
MAYBJFD04034.250EA
0
EUR
MAYBJFD04034.250
MAYBJFD04034.1
(4-Cyanbenzyl)triphenylphosphoniumbromid
(4-Cyanbenzyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
C₂₆H₂₁BrNP |
CAS-Nummer:
26104-68-7 |