3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 3,5-Bis(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid
JP00937DA
JP00937.50
MAYBJP00937DAEA
0
EUR
MAYBJP00937DA
MAYBJP00937.50
3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₈H₃ClF₆O₂S Schmelzpunkt: 36…38 °C |
MDL:
MFCD00014725 CAS-Nummer: 39234-86-1 EINECS: 254-371-0 UN: 3261 ADR: 8,II |