4,5-Dichlorimidazol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4,5-Dichlor-1H-imidazol
KM01364.1
KM01364.10
KM01364.50
MAYBKM01364.1EA
0
EUR
MAYBKM01364.1
MAYBKM01364.10
MAYBKM01364.50
4,5-Dichlorimidazol
4,5-Dichloroimidazole
Formel:
C₃H₂Cl₂N₂ |
MDL:
MFCD00005195 CAS-Nummer: 15965-30-7 |