2-Brom-4,5-dichlorimidazol
Lieferant: Thermo Scientific
KM01467DA
KM01467EA
MAYBKM01467DAEA
0
EUR
MAYBKM01467DA
MAYBKM01467EA
2-Brom-4,5-dichlorimidazol
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Formel:
C₃HBrCl₂N₂ |
MDL:
MFCD00067894 CAS-Nummer: 16076-27-0 |