2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
KM01957.250 KM01957DA
MAYBKM01957.250EA 0 EUR
MAYBKM01957.250 MAYBKM01957DA
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClFO₂S
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,47 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042285
CAS-Nummer: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II