2-Chlor-3-nitrothiophen
Lieferant: Thermo Scientific
KM05335.250
KM05335DA
MAYBKM05335.250EA
0
EUR
MAYBKM05335.250
MAYBKM05335DA
2-Chlor-3-nitrothiophen
2-Chloro-3-nitrothiophene
Formel:
C₄H₂ClNO₂S Molecular Weight: 163.58 g/mol |
MDL:
MFCD00052159 CAS-Nummer: 5330-98-3 |