2-(Tributylstannyl)pyridin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
KM05480DA
KM05480.10
MAYBKM05480DAEA
0
EUR
MAYBKM05480DA
MAYBKM05480.10
2-(Tributylstannyl)pyridin
2-(Tributylstannyl)pyridin
Formel:
C₁₇H₃₁NSn Molecular Weight: 368,15 g/mol |
MDL:
MFCD00052052 CAS-Nummer: 17997-47-6 UN: 2788 ADR: 6.1,III |