Thiazolidin-2-carbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
KM05539.50
MAYBKM05539.50EA
0
EUR
MAYBKM05539.50
Thiazolidin-2-carbonsäure
Thiazolidin-2-carbonsäure
Formel:
C₄H₇NO₂S |
MDL:
MFCD00068005 CAS-Nummer: 65126-70-7 |