3-(Tributylstannyl)pyridin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
KM05818.250
KM05818DA
MAYBKM05818.250EA
0
EUR
MAYBKM05818.250
MAYBKM05818DA
3-(Tributylstannyl)pyridin
3-(Tributylstannyl)pyridin
Formel:
C₁₇H₃₁NSn Molecular Weight: 368,15 g/mol |
MDL:
MFCD00052054 CAS-Nummer: 59020-10-9 UN: 2788 ADR: 6.1,III |