4-Brom-2-nitroanilin
Lieferant: Thermo Scientific
KM06414DA KM06414.10
MAYBKM06414DAEA 0 EUR
MAYBKM06414DA MAYBKM06414.10
4-Brom-2-nitroanilin
4-Brom-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 217,02 g/mol
Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Dichte: 1,81 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041312
CAS-Nummer: 875-51-4