3-Amino-3-(4-chlorphenyl)propionsäure
Lieferant: Thermo Scientific
KM08205.1
KM08205.10
MAYBKM08205.1EA
0
EUR
MAYBKM08205.1
MAYBKM08205.10
3-Amino-3-(4-chlorphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(4-chlorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ |
MDL:
MFCD00126370 CAS-Nummer: 19947-39-8 |