1-[(2-Chlorethyl)sulfonyl]-4-fluorobenzol
Lieferant: Thermo Scientific
KM08544.50
MAYBKM08544.50EA
0
EUR
MAYBKM08544.50
1-[(2-Chlorethyl)sulfonyl]-4-fluorobenzol
1-[(2-Chlorethyl)sulfonyl]-4-fluorobenzol
Formel:
C₈H₈ClFO₂S |
MDL:
MFCD00203483 CAS-Nummer: 33330-46-0 |