4-Methyl-3-nitrobenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Methyl-3-nitrobenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Methyl-3-nitrobenzolsulfonsäurechlorid, 4-Methyl-3-nitrobenzolsulfochlorid
KM08627.50
MAYBKM08627.50EA
0
EUR
MAYBKM08627.50
4-Methyl-3-nitrobenzolsulfonylchlorid
4-Methyl-3-nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₆ClNO₄S Molecular Weight: 235,65 g/mol |
MDL:
MFCD00129811 CAS-Nummer: 616-83-1 UN: 3261 ADR: 8,II |