N-(Chloracetyl)morpholin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-(Chloroacetyl)morpholine, 4-(2-Chloroacetyl)morpholine
KM10055DA
KM10055EA
KM10055.50
MAYBKM10055DAEA
0
EUR
MAYBKM10055DA
MAYBKM10055EA
MAYBKM10055.50
N-(Chloracetyl)morpholin
N-(Chloracetyl)morpholin
Formel:
C₆H₁₀ClNO₂ |
MDL:
MFCD00721939 CAS-Nummer: 1440-61-5 EINECS: 215-880-3 UN: 3261 ADR: 8,III |