1,2-Dimethyl-4-imidazolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-4-sulphonyl chloride
KM10104.0500
MAYBKM10104.0500EA
0
EUR
MAYBKM10104.0500
1,2-Dimethyl-4-imidazolsulfonylchlorid
1,2-Dimethyl-4-imidazolsulfonylchlorid
Formel:
C₅H₇ClN₂O₂S |
MDL:
MFCD01313780 CAS-Nummer: 137049-02-6 |