2,5-Dimethyl-3-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MO00053DA
MAYBMO00053DAEA 0 EUR
MAYBMO00053DA
2,5-Dimethyl-3-thiophensulfonylchlorid
2,5-Dimethyl-3-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₆H₇ClO₂S₂
MDL: MFCD03086201
CAS-Nummer: 97272-04-3