5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
MO00061CB
MO00061DA
MAYBMO00061CBEA
0
EUR
MAYBMO00061CB
MAYBMO00061DA
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₆H₇ClN₂O₂ |
MDL:
MFCD00232043 CAS-Nummer: 27006-82-2 |