2-(Chlormethyl)benzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
NRB01309.0250
MAYBNRB01309.0250EA
0
EUR
MAYBNRB01309.0250
2-(Chlormethyl)benzonitril
2-(Chlormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₆ClN Molecular Weight: 151,5929 g/mol |
MDL:
MFCD00019745 CAS-Nummer: 612-13-5 EINECS: 210-292-3 |