4-Vinylbenzoesäure

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: Styrol-4-carbonsäure

NRB02266.250 NRB02266.1
CHMPNRB02266.250EA 0 EUR
CHMPNRB02266.250 MAYBNRB02266.1
4-Vinylbenzoesäure
4-Vinylbenzoesäure
Formel: C₉H₈O₂
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002569
CAS-Nummer: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR