4-Iod-3,5-xylenol
Lieferant: Thermo Scientific
RDP00078.1
RDP00078.10
RDP00078.50
MAYBRDP00078.1EA
0
EUR
MAYBRDP00078.1
MAYBRDP00078.10
MAYBRDP00078.50
4-Iod-3,5-xylenol
4-Iod-3,5-xylenol
Formel:
C₈H₉IO |
MDL:
MFCD00174284 CAS-Nummer: 80826-86-4 |