4-Iod-o-toluidin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Amino-5-iodtoluol, 4-Iod-2-methylanilin
RDP00085.10
RDP00085.50
MAYBRDP00085.10EA
0
EUR
MAYBRDP00085.10
MAYBRDP00085.50
4-Iod-o-toluidin
4-Iod-o-toluidin
Formel:
C₇H₈IN Molecular Weight: 233.05 g/mol Siedepunkt: 279 Schmelzpunkt: 91…92 °C |
MDL:
MFCD00025299 CAS-Nummer: 13194-68-8 EINECS: 236-154-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |