2,6-Dibrom-4-nitrophenol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1,3-Dibromo-2-hydroxy-5-nitrobenzene
RDR01637.250
RDR01637.1
CHMPRDR01637.250EA
0
EUR
CHMPRDR01637.250
MAYBRDR01637.1
2,6-Dibrom-4-nitrophenol
2,6-Dibrom-4-nitrophenol
Formel:
C₆H₃Br₂NO₃ Schmelzpunkt: 148,5 °C |
MDL:
MFCD00007334 CAS-Nummer: 99-28-5 EINECS: 202-744-3 |