4-(Trifluormethoxy)phenol

Lieferant: Thermo Scientific

RDR03368.1 RDR03368.10 RDR03368.50
MAYBRDR03368.1EA 0 EUR
MAYBRDR03368.1 MAYBRDR03368.10 MAYBRDR03368.50
4-(Trifluormethoxy)phenol
4-(Trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040988
CAS-Nummer: 828-27-3
EINECS: 212-583-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR