N-(2,3-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
Lieferant: Thermo Scientific
RF00037.50
MAYBRF00037.50EA
0
EUR
MAYBRF00037.50
N-(2,3-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
N-(2,3-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
Formel:
C₈H₆Cl₃NO |
CAS-Nummer:
33560-47-3 |