3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonitril
Lieferant: Thermo Scientific
RF00744.1
MAYBRF00744.1EA
0
EUR
MAYBRF00744.1
3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonitril
3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonitril
Formel:
C₁₁H₆ClFN₂O |
MDL:
MFCD00052551 CAS-Nummer: 175204-41-8 |