3-tert-Butylanilin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
m-tert-Butylanilin
RF01575-0001
MAYBRF01575-0001EA
0
EUR
MAYBRF01575-0001
3-tert-Butylanilin
3-tert-Butylanilin
Formel:
C₁₀H₁₅N Molecular Weight: 149,24 g/mol |
MDL:
MFCD00125078 CAS-Nummer: 5369-19-7 EINECS: 226-361-6 |