Benzamidoxim
Lieferant: Thermo Scientific
RF01827DA
RF01827EA
MAYBRF01827DAEA
0
EUR
MAYBRF01827DA
MAYBRF01827EA
Benzamidoxim
Benzamidoxim
Formel:
C₇H₈N₂O |
MDL:
MFCD00031485 CAS-Nummer: 613-92-3 EINECS: 210-361-8 |