4-(Trifluormethyl)benzamidoxim
Lieferant: Thermo Scientific
RF03217.250
RF03217DA
MAYBRF03217.250EA
0
EUR
MAYBRF03217.250
MAYBRF03217DA
4-(Trifluormethyl)benzamidoxim
4-(Trifluormethyl)benzamidoxim
Formel:
C₈H₇F₃N₂O Molecular Weight: 204,15 g/mol |
MDL:
MFCD00053042 CAS-Nummer: 22179-86-8 |