1-Acetyl-5-nitroindolin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(5-Nitroindolin-1-yl)ethanone
RH00434.1
MAYBRH00434.1EA
0
EUR
MAYBRH00434.1
1-Acetyl-5-nitroindolin
1-Acetyl-5-nitroindolin
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 206,2 g/mol |
MDL:
MFCD00005811 CAS-Nummer: 33632-27-8 EINECS: 251-609-5 |