2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
RH00953.1
RH00953.10
MAYBRH00953.1EA
0
EUR
MAYBRH00953.1
MAYBRH00953.10
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₁₄H₁₂F₃NO₂ |
MDL:
MFCD00792432 CAS-Nummer: 62966-74-9 |