2,4,5-Trimethylanilin

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

RH01042.1
MAYBRH01042.1EA 0 EUR
MAYBRH01042.1
2,4,5-Trimethylanilin
2,4,5-Trimethylanilin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68 °C
Dichte: 0,957 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00025201
CAS-Nummer: 137-17-7
EINECS: 205-282-0
UN: 1648
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR