2-Methyl-3,5-bis(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
RJC02803-1
MAYBRJC02803-1EA
0
EUR
MAYBRJC02803-1
2-Methyl-3,5-bis(trifluormethyl)anilin
2-Methyl-3,5-bis(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₉H₇F₆N |
CAS-Nummer:
243128-44-1 |