2-(1-Naphthalin)ethanol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-(Naphthalen-1-yl)ethanol, 2-(1-Naphthyl)ethanol
S08798-0
MAYBS08798-0EA
0
EUR
MAYBS08798-0
2-(1-Naphthalin)ethanol
2-(1-Naphthalin)ethanol
Formel:
C₁₂H₁₂O Molecular Weight: 172,23 g/mol |
MDL:
MFCD00004050 CAS-Nummer: 773-99-9 EINECS: 212-260-4 |