5-Bromisatin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
5-Brom-2,3-indolindion, 5-Brom-1H-indol-2,3-dion
SB00153.250
SB00153.1
CHMPSB00153.250EA
0
EUR
CHMPSB00153.250
MAYBSB00153.1
5-Bromisatin
5-Bromisatin
Formel:
C₈H₄BrNO₂ Molecular Weight: 226.03 g/mol |
MDL:
MFCD00149345 CAS-Nummer: 87-48-9 EINECS: 201-747-7 |