3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd

Lieferant: Thermo Scientific

SB00348.1 SB00348.10 SB00348.50
MAYBSB00348.1EA 0 EUR
MAYBSB00348.1 MAYBSB00348.10 MAYBSB00348.50
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196.2 g/mol
Siedepunkt: 311
Schmelzpunkt: 72…75 °C
Dichte: 1.367 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003364
CAS-Nummer: 86-81-7
EINECS: 201-701-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR