2-Chlor-5-nitrobenzoesäure

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

SB00523.250 SB00523.1
CHMPSB00523.250EA 0 EUR
CHMPSB00523.250 MAYBSB00523.1
2-Chlor-5-nitrobenzoesäure
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClNO₄
Molecular Weight: 201.57 g/mol
Schmelzpunkt: 164…167 °C
Dichte: 0.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007294
CAS-Nummer: 2516-96-3
EINECS: 219-739-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR