2,4-Difluorphenol
Lieferant: Thermo Scientific
SB00632.1
SB00632.10
SB00632.50
MAYBSB00632.1EA
0
EUR
MAYBSB00632.1
MAYBSB00632.10
MAYBSB00632.50
2,4-Difluorphenol
2,4-Difluorphenol
Formel:
C₆H₄F₂O Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 20 °C Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00009715 CAS-Nummer: 367-27-1 EINECS: 206-688-0 UN: 2921 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...