α,2-Dichlor-6-fluortoluol

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Chlor-6-fluorbenzylchlorid

SB00677.1 SB00677.10 SB00677.50
MAYBSB00677.1EA 0 EUR
MAYBSB00677.1 MAYBSB00677.10 MAYBSB00677.50
α,2-Dichlor-6-fluortoluol
α,2-Dichlor-6-fluortoluol
Formel: C₇H₅Cl₂F
Molecular Weight: 179.02 g/mol
Siedepunkt: 208
Schmelzpunkt: 7
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000896
CAS-Nummer: 55117-15-2
EINECS: 259-487-5
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR