α-Chlor-m-xylol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
SB00682.1 SB00682.10 SB00682.50
MAYBSB00682.1EA 0 EUR
MAYBSB00682.1 MAYBSB00682.10 MAYBSB00682.50
α-Chlor-m-xylol
α-Chlor-m-xylol
Formel: C₈H₉Cl
Molecular Weight: 140.61 g/mol
Siedepunkt: 196
Dichte: 1.064 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000909
CAS-Nummer: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10224