α,α,α-Trifluor-p-toluidin
Lieferant: Thermo Scientific
SB00719DA
SB00719EA
SB00719.50
MAYBSB00719DAEA
0
EUR
MAYBSB00719DA
MAYBSB00719EA
MAYBSB00719.50
α,α,α-Trifluor-p-toluidin
α,α,α-Trifluor-p-toluidin
Formel:
C₇H₆F₃N Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 3…8 °C Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064396 CAS-Nummer: 455-14-1 EINECS: 207-236-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...