2-Chlor-5-nitropyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
SB00747.1 SB00747.10 SB00747.50
MAYBSB00747.1EA 0 EUR
MAYBSB00747.1 MAYBSB00747.10 MAYBSB00747.50
2-Chlor-5-nitropyridin
2-Chloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006240
CAS-Nummer: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3