3,4-Xylidin

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Amino-o-xylol, 3,4-Dimethylanilin

SB00762-1
MAYBSB00762-1EA 0 EUR
MAYBSB00762-1
3,4-Xylidin
3,4-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Dichte: 1,0755 g/cm³ (18 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007810
CAS-Nummer: 95-64-7
EINECS: 202-437-4
UN: 3452
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR